węglan cezu ≥99.994% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
12117.22
12117.06
12117.14
12117.22EA
2830
PLN
12117.22
12117.06
12117.14
węglan cezu ≥99.994% (metals basis), Puratronic®
węglan cezu
Purity: 99.994%
CAS No.: 534-17-8
Molecular Formula: Cs2CO3
Formula Weight: 325.82
Physical Form: Powder/Granules
Density: 4.072
pH: 10-12
Melting Point: 610° dec.
Beilstein Reference: 4546405
Merck Reference: 14,2010
MDL No.: MFCD00010957
Formuła:
Cs₂CO₃ Gęstość: 4,072 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010957 Numer CAS: 534-17-8 Numer WE (dawny EINECS): 208-591-9 Klasyfikacja Merck : 14,2010 |