Drukuj
węglan cezu 99.99% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
278020100 278020500
ACRO278020100EA 235 PLN
ACRO278020100 ACRO278020500
węglan cezu 99.99% (trace metals basis)
węglan cezu
Formuła: Cs₂CO₃
Temp. topnienia: >400 °C
Gęstość: 4,24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010957
Numer CAS: 534-17-8
Numer WE (dawny EINECS): 208-591-9
Klasyfikacja Merck : 13,02020
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %