Drukuj
Nadchloran sodu ≥98.0% ACS, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
410241-2.5KG 410241-500G 410241-25KG
410241-2.5KGEA 5220 PLN
410241-2.5KG 410241-500G HONC410241-25KG
Nadchloran sodu ≥98.0% ACS, Fluka™
Nadchloran sodu
Formuła: ClNaO₄
MW: 122.44 g/mol
Temp. topnienia: 469 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 2.52 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003480
Numer CAS: 7601-89-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-511-9
Jednostka: 1502
ADR: 5.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,08726
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 98.0 - 102.0 %
pH (5 %, 25 °C) 6.0 - 8.0
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 0.02 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 0.05 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.003 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %