Chloran(VII) potasu, EMSURE® ACS for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05076.0250
1.05076.1000
1.05076.0250EA
437
PLN
1.05076.0250
1.05076.1000
Chloran(VII) potasu, EMSURE® ACS for analysis, Supelco®
Chloran(VII) potasu
Formuła:
ClKO₄ Temp. topnienia: 608 °C Gęstość: 2,5239 g/cm³ (10.7 °C) |
Numer MDL:
MFCD00011362 Numer CAS: 7778-74-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-912-9 Jednostka: 1489 ADR: 5.1,II Klasyfikacja Merck : 13,07738 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | 17 g/l (20 °C) |
Melting Point | 610 °C (decomposition) |
Molar Mass | 138.55 g/mol |
Bulk Density | 1150 kg/m3 |
pH | 5.0 (10 g/l, H2O, 25 °C) |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |