Chloran(VII) potasu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Kaliumperklorat
A11296.0E
A11296.22
A11296.36
A11296.0EEA
2310
PLN
A11296.0E
A11296.22
A11296.36
Chloran(VII) potasu ≥99%
Chloran(VII) potasu
Purity: 99%
CAS No.: 7778-74-7
Molecular Formula: KClO4
Formula Weight: 138.55
Odour: Odourless
Melting Point: 301-304°
UN No.: 1489
MDL No.: MFCD00011362
Formuła:
ClKO₄ MW: 138.55 g/mol Temp. topnienia: 301…304 °C Gęstość: 2.52 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011362 Numer CAS: 7778-74-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-912-9 Jednostka: 1489 ADR: 5.1 II Klasyfikacja Merck : 13,07738 |