Drukuj
Chloran(VII) potasu, anhydrous 99.0-100.5% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Kaliumperklorat
11630.22 11630.36
11630.22EA 370 PLN
11630.22 11630.36
Chloran(VII) potasu, anhydrous 99.0-100.5% ACS
Chloran(VII) potasu
Purity: 99.0-100.5% CAS No.: 7778-74-7 Molecular Formula: KClO4 Formula Weight: 138.55 Physical Form: -100 Mesh Powder Density: 2.52 Melting Point: 400° dec. Solubility: Partially soluble in water. Insoluble in alcohol. Merck Reference: 14,7653 UN No.: 1489 MDL No.: MFCD00011362
For Parr Bomb Work
Formuła: ClKO₄
MW: 138.55 g/mol
Temp. topnienia: 400 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 2.52
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011362
Numer CAS: 7778-74-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-912-9
Jednostka: 1489
ADR: 5.1 II
Klasyfikacja Merck : 14,7653