Drukuj
Chloran(VII) potasu 99+% analysis_for
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Kaliumperklorat
221360250 221365000 221360010 221360025
ACRO221360250EA 149 PLN
ACRO221360250 ACRO221365000 ACRO221360010 ACRO221360025
Chloran(VII) potasu 99+% analysis_for
Chloran(VII) potasu
Formuła: ClKO₄
MW: 138.55 g/mol
Temp. topnienia: 400 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011362
Numer CAS: 7778-74-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-912-9
Jednostka: 1489
ADR: 5.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,07738
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Titration ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm