chloryn sodu tech. ∼80%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
14265.36
14265.A3
14265.A9
14265.36EA
547
PLN
14265.36
14265.A3
14265.A9
chloryn sodu tech. ∼80%, Technical Grade
chloryn sodu
Purity: 80%
CAS No.: 7758-19-2
Molecular Formula: ClNaO2
Formula Weight: 90.44
Physical Form: Flake/Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 180-200° dec.
Merck Reference: 14,8600
UN No.: 1496
MDL No.: MFCD00003478
Formuła:
ClNaO₂ MW: 90.44 g/mol Temp. Wrzenia: 112 Temp. topnienia: 180…200 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 1.28 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003478 Numer CAS: 7758-19-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-836-6 Jednostka: 1496 ADR: 5.1 II Klasyfikacja Merck : 14,8600 |