Drukuj
chloryn sodu 80% Nieustabilizowany, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
223230050 223235000 223230025 223230100
ACRO223230050EA 174 PLN
ACRO223230050 ACRO223235000 ACRO223230025 ACRO223230100
chloryn sodu 80% Nieustabilizowany, czysty
chloryn sodu
Formuła: ClNaO₂
Temp. Wrzenia: 112 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003478
Numer CAS: 7758-19-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-836-6
Jednostka: 1496
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,08672