Drukuj
chlorek sodu 99, reagent
Dostawca: Honeywell Chemicals
Synonim: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
S9625-10KG S9625-1KG S9625-5KG
S9625-10KGEA 1160 PLN
S9625-10KG S9625-1KG S9625-5KG
chlorek sodu 99, reagent
chlorek sodu
  • ≥95% for general laboratory use.
Formuła: NaCl
MW: 58.44 g/mol
Temp. Wrzenia: 1.465 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: 800 °C
Gęstość: 2.160 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003477
Numer CAS: 7647-14-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-598-3
Klasyfikacja Merck : 14,08599
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance complying
Assay (argentometric) 99.5 - 100.5 %
Colour of the solution complying
Turbidity of solution complying