Drukuj
chlorek sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
S6191-10KG S6191-1KG S6191-500G S6191-5KG
SIALS6191-10KGEA 4850 PLN
SIALS6191-10KG SIALS6191-1KG SIALS6191-500G SIALS6191-5KG
chlorek sodu, Sigma-Aldrich®
chlorek sodu
Formuła: NaCl
Temp. Wrzenia: 1413 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 801 °C
Gęstość: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003477
Numer CAS: 7647-14-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-598-3
Klasyfikacja Merck : 14,08599