Drukuj
Chlorek litu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
L4408-100G L4408-500G
SIALL4408-100GEA 491 PLN
SIALL4408-100G SIALL4408-500G
Chlorek litu, Sigma-Aldrich®
Chlorek litu
Formuła: LiCl
MW: 42.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 1382
Temp. topnienia: 614
Gęstość: 2.07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011078
Numer CAS: 7447-41-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-212-3
Klasyfikacja Merck : 13,05550