Drukuj
Chlorek litu 99%, Reagent Grade
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
213233-100G 213233-2KG
213233-100GEA 252 PLN
213233-100G 213233-2KG
Chlorek litu 99%, Reagent Grade
Chlorek litu
Formuła: LiCl
Temp. Wrzenia: 1,360 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: 605 °C
Gęstość: 2,07 g/cm3 (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011078
Numer CAS: 7447-41-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-212-3
Klasyfikacja Merck : 13,05550
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 98.5 - 101.5 %