Drukuj
chlorek potasu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P9333-500G P9333-1KG
SIALP9333-500GEA 603 PLN
SIALP9333-500G SIALP9333-1KG
chlorek potasu, Sigma-Aldrich®
chlorek potasu
Formuła: KCl
Temp. Wrzenia: 1420 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 773 °C
Gęstość: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011360
Numer CAS: 7447-40-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-211-8
Klasyfikacja Merck : 14,07621