Drukuj
chlorek cezu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
C4036-100G C4036-1KG C4036-250G C4036-25G C4036-500G C4036-50G
SIALC4036-100GEA 471 PLN
SIALC4036-100G SIALC4036-1KG SIALC4036-250G SIALC4036-25G SIALC4036-500G SIALC4036-50G
chlorek cezu, Sigma-Aldrich®
chlorek cezu
Formuła: CsCl
Temp. Wrzenia: 1303 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 646 °C
Gęstość: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010955
Numer CAS: 7647-17-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-600-2
Klasyfikacja Merck : 13,02021