Drukuj
chlorek cezu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
C3032-100G C3032-1KG C3032-25G C3032-500G
SIALC3032-100GEA 968 PLN
SIALC3032-100G SIALC3032-1KG SIALC3032-25G SIALC3032-500G
chlorek cezu, Sigma-Aldrich®
chlorek cezu
Formuła: CsCl
Temp. Wrzenia: 1303 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 646 °C
Gęstość: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010955
Numer CAS: 7647-17-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-600-2
Klasyfikacja Merck : 13,02021