Drukuj
Bromek litu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
429465-25G 429465-5G
SIAL429465-25GEA 1100 PLN
SIAL429465-25G SIAL429465-5G
Bromek litu, Sigma-Aldrich®
Bromek litu
Formuła: LiBr
Temp. Wrzenia: 1265 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 550 °C
Gęstość: 3,46 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011077
Numer CAS: 7550-35-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-439-8
Klasyfikacja Merck : 13,05548