Drukuj
bromek cezu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Cesiumbromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
429392-10G 429392-1G
SIAL429392-10GEA 789 PLN
SIAL429392-10G SIAL429392-1G
bromek cezu, Sigma-Aldrich®
bromek cezu
Formuła: BrCs
MW: 212.81 g/mol
Temp. Wrzenia: 1300
Temp. topnienia: 636
Gęstość: 4.46 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00010954
Numer CAS: 7787-69-1
Numer WE (dawny EINECS): 232-130-0
Klasyfikacja Merck : 13,02019