bromek cezu ≥99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99%
CAS No.: 7787-69-1
Molecular Formula: BrCs
Formula Weight: 212.81
Physical Form: Crystalline
Density: 4.44
Refractive Index: 1.6984
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 636°
Boiling Point: 1300°
Solubility: Very soluble in water. Soluble in alcohol. Insoluble in acetone
Merck Reference: 14,2009
MDL No.: MFCD00010954
Crystals for infrared spectroscopy, x-ray fluorescent screens, scintillation counters
Formuła:
BrCs Temp. Wrzenia: 1300 °C Temp. topnienia: 636 °C Gęstość: 4,44 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010954 Numer CAS: 7787-69-1 Numer WE (dawny EINECS): 232-130-0 Klasyfikacja Merck : 14,2009 |