Drukuj
bromek cezu 99.9%, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
192060250 192061000
ACRO192060250EA 518 PLN
ACRO192060250 ACRO192061000
bromek cezu 99.9%, czysty
bromek cezu
Formuła: BrCs
Temp. Wrzenia: 1300 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 636 °C
Gęstość: 4,44 g/cm³
Numer MDL: MFCD00010954
Numer CAS: 7787-69-1
Numer WE (dawny EINECS): 232-130-0
Klasyfikacja Merck : 13,02019
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤0.1 %