Drukuj
tetrafenyloboran sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Tetraphenyl sodium borate, Sodium tetraphenylboron, Tetraphenylboron sodium salt
72020-250G 72020-50G
SIAL72020-250GEA 5530 PLN
SIAL72020-250G SIAL72020-50G
tetrafenyloboran sodu, Sigma-Aldrich®
tetrafenyloboran sodu
Formuła: (C₆H₅)₄BNa
Temp. topnienia: > 400 °C
Gęstość: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011494
Numer CAS: 143-66-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-605-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,08765