Drukuj
tetrafenyloboran sodu Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Tetraphenyl sodium borate, Sodium tetraphenylboron, Tetraphenylboron sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06669.0010 1.06669.0025 1.06669.0100
1.06669.0010EA 619 PLN
1.06669.0010 1.06669.0025 1.06669.0100
tetrafenyloboran sodu Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent, Supelco®
tetrafenyloboran sodu
Formuła: (C₆H₅)₄BNa
MW: 342.22 g/mol
Temp. topnienia: > 400 °C
Gęstość: 1.15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011494
Numer CAS: 143-66-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-605-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,08765
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 300 °C
Molar Mass 342.22 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
pH 8 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials