tetrafenyloboran sodu ≥99.5% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.5% min
CAS No.: 143-66-8
Molecular Formula: C24H20BNa
Formula Weight: 342.23
Physical Form: Powder
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: White
pH: 8
Melting Point:
Formuła:
(C₆H₅)₄BNa Temp. topnienia: >300 °C Gęstość: 1,15 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011494 Numer CAS: 143-66-8 Numer WE (dawny EINECS): 205-605-5 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,8690 |