Drukuj
tetrafenyloboran sodu ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Tetraphenyl sodium borate, Sodium tetraphenylboron, Tetraphenylboron sodium salt
424450250 424451000 424455000
ACRO424450250EA 942 PLN
ACRO424450250 ACRO424451000 ACRO424455000
tetrafenyloboran sodu ACS
tetrafenyloboran sodu
Formuła: (C₆H₅)₄BNa
Temp. topnienia: >300 °C
Gęstość: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011494
Numer CAS: 143-66-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-605-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,08765
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
Gravimetry ≥99.5 %
Clarity of solution Passes test