Drukuj
tetrafenyloboran sodu 99.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Tetraphenyl sodium borate, Sodium tetraphenylboron, Tetraphenylboron sodium salt
138520250 138521000
ACRO138520250EA 972 PLN
ACRO138520250 ACRO138521000
tetrafenyloboran sodu 99.5%
tetrafenyloboran sodu
Formuła: (C₆H₅)₄BNa
MW: 342.22 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011494
Numer CAS: 143-66-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-605-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,08765
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
Titration with HClO4 99.4 to 100.6 %