Drukuj
tetrahydroboran sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
632287-100G 632287-500G
SIAL632287-100GEA 543 PLN
SIAL632287-100G SIAL632287-500G
tetrahydroboran sodu, Sigma-Aldrich®
tetrahydroboran sodu
Formuła: NaBH₄
Temp. topnienia: 400 °C
Gęstość: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 69 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003518
Numer CAS: 16940-66-2
Numer WE (dawny EINECS): 241-004-4
Jednostka: 1426
ADR: 4.3,I
Klasyfikacja Merck : 13,08664