Drukuj
tetrahydroboran sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sodium tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate
M-Clarity™ quality level = MQ200
452874-100G 452874-25G 452874-500G
SIAL452874-100GEA 404 PLN
SIAL452874-100G SIAL452874-25G SIAL452874-500G
tetrahydroboran sodu, Sigma-Aldrich®
tetrahydroboran sodu
Formuła: NaBH₄
MW: 37.83 g/mol
Temp. topnienia: 400
Gęstość: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 69
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003518
Numer CAS: 16940-66-2
Numer WE (dawny EINECS): 241-004-4
Jednostka: 1426
ADR: 4.3 I
Klasyfikacja Merck : 13,08664