Drukuj
Tetrahydroboran litu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
222356-10G 222356-1G 222356-50G
SIAL222356-10GEA 819 PLN
SIAL222356-10G SIAL222356-1G SIAL222356-50G
Tetrahydroboran litu, Sigma-Aldrich®
Tetrahydroboran litu
Formuła: H₄BLi
Temp. Wrzenia: 66 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 274…277 °C
Gęstość: 0,666 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011088
Numer CAS: 16949-15-8
Numer WE (dawny EINECS): 241-021-7
Jednostka: 1413
ADR: 4.3,I
Klasyfikacja Merck : 13,05547