Drukuj
borowodorek potasowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
60080-100G 60080-25G
SIAL60080-100GEA 420 PLN
SIAL60080-100G SIAL60080-25G
borowodorek potasowy, Sigma-Aldrich®
borowodorek potasowy
Formuła: H₄BK
Temp. topnienia: 500 °C
Gęstość: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011396
Numer CAS: 13762-51-1
Numer WE (dawny EINECS): 237-360-5
Jednostka: 1870
ADR: 4.3,I
Klasyfikacja Merck : 12,07777