Drukuj
borowodorek potasowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
455571-100G 455571-500G
SIAL455571-100GEA 480 PLN
SIAL455571-100G SIAL455571-500G
borowodorek potasowy, Sigma-Aldrich®
borowodorek potasowy
Formuła: H₄BK
Temp. topnienia: 500 °C
Gęstość: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011396
Numer CAS: 13762-51-1
Numer WE (dawny EINECS): 237-360-5
Jednostka: 1870
ADR: 4.3,I
Klasyfikacja Merck : 12,07777