Drukuj
borowodorek potasowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Potassium tetrahydridoborate, Potassium borohydride
MQ200
438472-25G 438472-5G
SIAL438472-25GEA 1610 PLN
SIAL438472-25G SIAL438472-5G
borowodorek potasowy, Sigma-Aldrich®
borowodorek potasowy
Formuła: H₄BK
MW: 53.94 g/mol
Temp. topnienia: 500
Gęstość: 1.17 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011396
Numer CAS: 13762-51-1
Numer WE (dawny EINECS): 237-360-5
Jednostka: 1870
ADR: 4.3 I
Klasyfikacja Merck : 12,07777