Drukuj
borowodorek potasowy zS, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Potassium tetrahydridoborate, Potassium borohydride
MQ200
8.20747.0025 8.20747.0100 8.20747.1000
8.20747.0025EA 246 PLN
8.20747.0025 8.20747.0100 8.20747.1000
borowodorek potasowy zS, Sigma-Aldrich®
borowodorek potasowy
Formuła: H₄BK
MW: 53.94 g/mol
Temp. topnienia: 500
Gęstość: 1.17 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011396
Numer CAS: 13762-51-1
Numer WE (dawny EINECS): 237-360-5
Jednostka: 1870
ADR: 4.3 I
Klasyfikacja Merck : 12,07777
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point 500 °C
Molar Mass 53.94 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Density 1.11 g/cm3
Hazard Class 4.3
Hazard Class Description Dangerous When Wet Material