borowodorek potasowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 13762-51-1
Molecular Formula: BH4K
Formula Weight: 53.94
Physical Form: Powder
Density: 1.17
Refractive Index: 1.494
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point:
Source of hydrogen, reducing agent for aldehydes, ketones, acid chlorides; foaming agent for plastics
Formuła:
H₄BK Gęstość: 1,17 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011396 Numer CAS: 13762-51-1 Numer WE (dawny EINECS): 237-360-5 Jednostka: 1870 ADR: 4.3,I Klasyfikacja Merck : 14,7616 |