Drukuj
borowodorek potasowy 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
196551000 196555000 196550025 196550050
ACRO196551000EA 529 PLN
ACRO196551000 ACRO196555000 ACRO196550025 ACRO196550050
borowodorek potasowy 98+%
borowodorek potasowy
Formuła: H₄BK
Temp. topnienia: 500 °C
Gęstość: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011396
Numer CAS: 13762-51-1
Numer WE (dawny EINECS): 237-360-5
Jednostka: 1870
ADR: 4.3,I
Klasyfikacja Merck : 12,07777
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Titration ≥98.0 %