Drukuj
Tetrafluoroboran litu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
451622-25G 451622-5G
SIAL451622-25GEA 2560 PLN
SIAL451622-25G SIAL451622-5G
Tetrafluoroboran litu, Sigma-Aldrich®
Tetrafluoroboran litu
Formuła: BF₄Li
MW: 93.74 g/mol
Gęstość: 0.852 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011087
Numer CAS: 14283-07-9
Numer WE (dawny EINECS): 238-178-9
Jednostka: 3260
ADR: 8 III