Tetrafluroboran potasu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15605.30
A15605.0B
A15605.0I
A15605.30EA
290
PLN
A15605.30
A15605.0B
A15605.0I
Tetrafluroboran potasu ≥98%
Tetrafluroboran potasu
Purity: 98%
CAS No.: 14075-53-7
Molecular Formula: BF4K
Formula Weight: 125.91
Refractive Index: 1.3245
Melting Point: 529°
Boiling Point: dec.
Merck Reference: 14,7686
MDL No.: MFCD00011395
Formuła:
BF₄K Temp. Wrzenia: Dec. Temp. topnienia: 529 °C Gęstość: 2,50 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011395 Numer CAS: 14075-53-7 Numer WE (dawny EINECS): 237-928-2 Klasyfikacja Merck : 14,7686 |