Drukuj
tetraboran disodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Borax, Sodium tetraborate
M-Clarity™ quality level = MQ200
221732-100G 221732-500G
SIAL221732-100GEA 172 PLN
SIAL221732-100G SIAL221732-500G
tetraboran disodu, Sigma-Aldrich®
tetraboran disodu
Formuła: Na₂B₄O₇
MW: 201.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 1575
Temp. topnienia: 742
Gęstość: 2.38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081185
Numer CAS: 1330-43-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Klasyfikacja Merck : 12,08733