Drukuj
tetraboran dilitu ≥99.995% (trace metals basis), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
254304-100G 254304-25G
SIAL254304-100GEA 1110 PLN
SIAL254304-100G SIAL254304-25G
tetraboran dilitu ≥99.995% (trace metals basis), Sigma-Aldrich®
tetraboran dilitu
Formuła: Li₂B₄O₇
Temp. topnienia: 918 °C
Gęstość: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011083
Numer CAS: 12007-60-2
Numer WE (dawny EINECS): 234-514-3
Klasyfikacja Merck : 14,05524