tetraboran dilitu ≥99.9% PPA
Dostawca: Honeywell Chemicals
Synonim:
Lithium tetraborate, Dilithium tetraborate
222534-1KG
222534-250G
222534-1KGEA
2400
PLN
222534-1KG
222534-250G
tetraboran dilitu ≥99.9% PPA
tetraboran dilitu
Formuła:
Li₂B₄O₇ Temp. topnienia: 760…880 °C Gęstość: 0,25 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Room Temperature |
Numer MDL:
MFCD00011083 Numer CAS: 12007-60-2 Numer WE (dawny EINECS): 234-514-3 Klasyfikacja Merck : 14,05524 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Loss on ignition (800 °C, 1 h) | Max. 1.00 % |
Grain dissipation (medium value) | Max. 500 µm |
Metal trace analysis (ICP) | Max. 1000 ppm |
Boron (B) | Min. 25.0 % |