Drukuj
Tetrahydroglinian litu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Wodorek litowo-glinowy, Glinowodorek litowy
MQ200
323403-100G 323403-25G
SIAL323403-100GEA 975 PLN
SIAL323403-100G SIAL323403-25G
Tetrahydroglinian litu, Sigma-Aldrich®
Tetrahydroglinian litu
Formuła: H₄AlLi
MW: 37.95 g/mol
Temp. topnienia: 125
Gęstość: 0.91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011075
Numer CAS: 16853-85-3
Numer WE (dawny EINECS): 240-877-9
Jednostka: 1410
ADR: 4.3 I
Klasyfikacja Merck : 13,00348