Heksafluoroglinian sodu ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
44478.14
44478.22
44478.36
44478.14EA
494
PLN
44478.14
44478.22
44478.36
Heksafluoroglinian sodu ≥99.9% (metals basis)
Heksafluoroglinian sodu
Purity: 99.9%
CAS No.: 13775-53-6
Molecular Formula: Na3AlF6
Formula Weight: 209.95
Physical Form: Powder
Density: 2.90
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1000°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00003507
Formuła:
AlF₆Na₃ Temp. topnienia: 1000 °C Gęstość: 2,90 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003507 Numer CAS: 13775-53-6 Numer WE (dawny EINECS): 237-410-6 Jednostka: 3077 ADR: 9,III |