Drukuj
Orthotelluric acid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Telluric acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
308463-100G 308463-25G
SIAL308463-100GEA 1660 PLN
SIAL308463-100G SIAL308463-25G
Orthotelluric acid, Sigma-Aldrich®
Orthotelluric acid
Formuła: H₆O₆Te
MW: 229.64 g/mol
Temp. topnienia: 136
Gęstość: ∼3.068 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011609
Numer CAS: 7803-68-1
Numer WE (dawny EINECS): 232-267-6
Jednostka: 3284
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,09272