Drukuj
Kwas siarkowy(VI) ∼96% in water for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
124640010 124640025 124645000 124640011 124640026 124640100 124645001
124640010.EA 264 PLN
124640010. 124640025. 124645000. 124640011. 124640026. 124640100. 124645001.
Kwas siarkowy(VI) ∼96% in water for analysis
Kwas siarkowy(VI)
Formuła: H₂SO₄
Temp. Wrzenia: ∼335 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 10 °C
Gęstość: 1,83 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 1830
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 14,08974
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Residue after ignition ≤0.0005 %
Titration with NaOH 95 to 97 %
Chloride (Cl) ≤0.5 ppm
Arsenic (As) ≤0.01 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm
KMnO4-reducing substance ≤0.0008 % (as SO2)