Drukuj
Kwas ortofosforowy(V), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Kwas fosforowy(V)
MQ200
466123-100G 466123-25G
SIAL466123-100GEA 875 PLN
SIAL466123-100G SIAL466123-25G
Kwas ortofosforowy(V), Sigma-Aldrich®
Kwas ortofosforowy(V)
Formuła: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼158 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: ∼21 °C
Gęstość: 1.541 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011340
Numer CAS: 7664-38-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-633-2
Jednostka: 1805
ADR: 8 III
REACH: 01-2119485924-24
Klasyfikacja Merck : 14,07344