Drukuj
Kwas metylofosfonowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Methanephosphonic acid
354330050 354330250 354331000
ACRO354330050EA 368 PLN
ACRO354330050 ACRO354330250 ACRO354331000
Kwas metylofosfonowy 98%
Kwas metylofosfonowy
Formuła: CH₅O₃P
MW: 96.02 g/mol
Temp. topnienia: 103…107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002137
Numer CAS: 993-13-5
Numer WE (dawny EINECS): 213-607-2
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %