Drukuj
Woda dla biologii molekularnej nie zawiera nukleaz, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
W4502-1L W4502-10L W4502-6X1L
SIALW4502-1LEA 637 PLN
SIALW4502-1L SIALW4502-10L SIALW4502-6X1L
Woda dla biologii molekularnej nie zawiera nukleaz, Sigma-Aldrich®
Woda
Formuła: H₂O
Temp. Wrzenia: 100 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 0 °C
Gęstość: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011332
Numer CAS: 7732-18-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-791-2
Klasyfikacja Merck : 13,10098