Drukuj
Woda, HiPerSolv CHROMANORM® LC-MS, UPLC_UHPLC_suitable
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: Hydrogen oxide
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
83645.320EA 198 PLN
83645.320 83645.290 83645.400
Woda, HiPerSolv CHROMANORM® LC-MS, UPLC_UHPLC_suitable
Woda
Formuła: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 100
Temp. topnienia: 0
Gęstość: 1.000 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011332
Numer CAS: 7732-18-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-791-2
Klasyfikacja Merck : 13,10098
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Colouration Max. 5 APHA
Conductivity (25°C) (at filling) Max. 1 µS/cm
Evaporation residue Max. 1 ppm
Al (Aluminium) Max. 50 ppb
Ca (Calcium) Max. 50 ppb
Fe (Iron) Max. 50 ppb
K (Potassium) Max. 50 ppb
Mg (Magnesium) Max. 50 ppb
Na (Sodium) Max. 100 ppb
Fluorescence (as quinine) (254/450 nm) Max. 1 ppb
Fluorescence (as quinine) (365/450 nm) Max. 0.5 ppb
Gradient grade (210 nm) Max. 5 mAU
Gradient (220 nm) Max. 2 mAU
Gradient (254 nm) Max. 1 mAU
MS-ESI+ (as Reserpine) Max. 2 ppb
MS-APCI+ (as Reserpine) Max. 2 ppb
MS-ESI- (as 4-Nitrophenol) Max. 20 ppb
MS-APCI- (as 4-Nitrophenol) Max. 20 ppb
Colony count (Ph.Eur.) (at filling) Max. 100 CFU/ml
TOC (at filling) Max. 30 ppb