kwas molibdenowy MoO3_85
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10537.0E
A10537.22
A10537.36
A10537.0EEA
5600
PLN
A10537.0E
A10537.22
A10537.36
kwas molibdenowy MoO3_85
kwas molibdenowy
CAS No.: 7782-91-4
MDL No.: MFCD00036287
Formuła:
H₂MoO₄ MW: 161.95 g/mol Temp. Wrzenia: ∼300 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 300 Gęstość: 3.1 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036287 Numer CAS: 7782-91-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-970-5 Klasyfikacja Merck : 13,06262 |