kwas molibdenowy ≥85% (MoO₃ basis) ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
22983.36
22983.A3
22983.36EA
1640
PLN
22983.36
22983.A3
kwas molibdenowy ≥85% (MoO₃ basis) ACS
kwas molibdenowy
CAS No.: 7782-91-4
Physical Form: Crystalline powder
Density: 3.1
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00036287
Formuła:
H₂MoO₄ Temp. Wrzenia: ∼300 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 300 °C Gęstość: 3,1 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036287 Numer CAS: 7782-91-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-970-5 Klasyfikacja Merck : 13,06262 |