Drukuj
kwas molibdenowy for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
213621000 213625000
ACRO213621000EA 378 PLN
ACRO213621000 ACRO213625000
kwas molibdenowy for analysis
kwas molibdenowy
Formuła: H₂MoO₄
Temp. Wrzenia: ∼300 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 300 °C
Gęstość: 3,1 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036287
Numer CAS: 7782-91-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-970-5
Klasyfikacja Merck : 13,06262
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Additional info contains ammonium molybdate
Titration with NaOH ≥85 % (as MoO3)
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤2000 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤30 ppm